Drukuj
Bromek tetradecylotrimetyloamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
229370050 229371000 229375000 229370025
ACRO229370050EA 163 PLN
ACRO229370050 ACRO229371000 ACRO229375000 ACRO229370025
Bromek tetradecylotrimetyloamonu 99%
Bromek tetradecylotrimetyloamonu
Formuła: C₁₇H₃₈BrN
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011770
Numer CAS: 1119-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-291-9
Jednostka: 1759
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06419
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %