Drukuj
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 352 PLN
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy do syntezy
Formuła: C₁₅H₃₄BrN
Temp. topnienia: 264…266 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011767
Numer CAS: 1119-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-290-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN