Bromek dodecylotrimetyloamoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10761.09
A10761.18
A10761.30
A10761.09EA
391
PLN
A10761.09
A10761.18
A10761.30
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy ≥99%
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy
Purity: 99%
CAS No.: 1119-94-4
Molecular Formula: CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Formula Weight: 308.35
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3597463
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011767
Formuła:
C₁₅H₃₄BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011767 Numer CAS: 1119-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-290-3 ADR: 9,III |