Drukuj
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 2390 PLN
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy 99%, pure
Bromek dodecylotrimetyloamoniowy
Formuła: C₁₅H₃₄BrN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011767
Numer CAS: 1119-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-290-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)