Drukuj
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A16688.06 A16688.22 A16688.14
A16688.06EA 323 PLN
A16688.06 A16688.22 A16688.14
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu ≥99%
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆BF₄N
Temp. topnienia: 159…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011634
Numer CAS: 429-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-058-8