Drukuj
Tributylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
172766-25G 172766-5G
SIAL172766-25GEA 765 PLN
SIAL172766-25G SIAL172766-5G
Tributylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine oxide
Formuła: C₁₂H₂₇OP
Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 62…63 °C
Numer MDL: MFCD00002082
Numer CAS: 814-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-394-3