Drukuj
1,3-Bis(difenylofosfino)propan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
262048-1G 262048-25G 262048-5G
SIAL262048-1GEA 143 PLN
SIAL262048-1G SIAL262048-25G SIAL262048-5G
1,3-Bis(difenylofosfino)propan, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(difenylofosfino)propan
Formuła: C₂₇H₂₆P₂
MW: 412.45 g/mol
Temp. topnienia: 60…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003050
Numer CAS: 6737-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-791-2