Drukuj
1,3-Bis(difenylofosfino)propan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 413 PLN
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(difenylofosfino)propan 97%
1,3-Bis(difenylofosfino)propan
Formuła: C₂₇H₂₆P₂
MW: 412.45 g/mol
Temp. topnienia: 57…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003050
Numer CAS: 6737-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-791-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %