Bizmutyl(III) Azotan ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bismuth (III) oxide nitrate, (Nitrooxy)oxobismuthine, Bismuth (III) oxynitrate
11122.09
11122.18
11122.09EA
1270
PLN
11122.09
11122.18
Bizmutyl(III) Azotan ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Bizmutyl(III) Azotan
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-46-3
Molecular Formula: BiONO3
Formula Weight: 286.99
Physical Form: Powder
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00064844
Formuła:
BiNO₄ MW: 286.98 g/mol Gęstość: 4.93 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064844 Numer CAS: 10361-46-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-792-3 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 II |