Drukuj
zasadowy azotan bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0426-100G B0426-500G
SIALB0426-100GEA 926 PLN
SIALB0426-100G SIALB0426-500G
zasadowy azotan bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
zasadowy azotan bizmutu (III)
Formuła: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Gęstość: 4,928 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064844
Numer CAS: 1304-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-136-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II