zasadowy azotan bizmutu (III) (≥79% Bi₂O₃)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
CAS No.: 1304-85-4
Molecular Formula: Bi5O(OH)9(NO3)4 (approximate)
Formula Weight: 1461.98
Physical Form: Powder
Density: 6.04
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 260° dec.
Solubility: Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in dilute HNO3 and HCl
Merck Reference: 14,1284
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00064844
Ceramic glazes and enamel fluxes
Formuła:
Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄ MW: 1461.99 g/mol Temp. topnienia: 260 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 6.04 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064844 Numer CAS: 1304-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-136-8 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 II |