Drukuj
Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tlenek antymonawy, Tritlenek antymonu
MQ100
637173-100G 637173-25G
SIAL637173-100GEA 713 PLN
SIAL637173-100G SIAL637173-25G
Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 1425
Temp. topnienia: 654
Gęstość: 5.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Jednostka: 1549
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00717