Drukuj
Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
202649-10G 202649-50G
SIAL202649-10GEA 428 PLN
SIAL202649-10G SIAL202649-50G
Tlenek antymonu(III), Sigma-Aldrich®
Tlenek antymonu(III)
Formuła: O₃Sb₂
Temp. Wrzenia: 1425 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 654 °C
Gęstość: 5,2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011214
Numer CAS: 1309-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-175-0
Jednostka: 1549
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00717