Drukuj
chlorek tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
307610-250G 307610-50G
SIAL307610-250GEA 1010 PLN
SIAL307610-250G SIAL307610-50G
chlorek tlenek bizmutu (III), Sigma-Aldrich®
chlorek tlenek bizmutu (III)
Formuła: BiClO
MW: 260.43 g/mol
Gęstość: 7.72 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010895
Numer CAS: 7787-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-122-7