Drukuj
chlorek tlenek bizmutu (III) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
40396.18 40396.30 40396.A1
40396.18EA 432 PLN
40396.18 40396.30 40396.A1
chlorek tlenek bizmutu (III) ≥98%
chlorek tlenek bizmutu (III)
Purity: 98% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder, typically 2 micron max Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in nitric acid, hydrochloric acid Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Used as pigment, in manufacture of artificial pearls, dry-cell cathodes
Formuła: BiClO
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 7,72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010895
Numer CAS: 7787-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-122-7
Klasyfikacja Merck : 14,1263