Drukuj
chlorek tlenek bizmutu (III) ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
17131.14 17131.22
17131.14EA 833 PLN
17131.14 17131.22
chlorek tlenek bizmutu (III) ≥99.95% (metals basis)
chlorek tlenek bizmutu (III)
Purity: 99.95% CAS No.: 7787-59-9 Molecular Formula: BiClO Formula Weight: 260.43 Physical Form: Powder Density: 7.72 Refractive Index: 2.15 Appearance: Very pale brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,1263 MDL No.: MFCD00010895
Formuła: BiClO
Temp. topnienia: Dec.
Gęstość: 7,72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010895
Numer CAS: 7787-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-122-7
Klasyfikacja Merck : 14,1263