Drukuj
tert-Butylochlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
190500-100G 190500-25G 190500-5G
SIAL190500-100GEA 2290 PLN
SIAL190500-100G SIAL190500-25G SIAL190500-5G
tert-Butylochlorodimetylosilan, Sigma-Aldrich®
tert-Butylochlorodimetylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 87…90 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Numer MDL: MFCD00000501
Numer CAS: 18162-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-042-4