Drukuj
tert-Butylochlorodimetylosilan
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
38882574-25G 38882574-100G
MOLE38882574-25GEA 403 PLN
MOLE38882574-25G MOLE38882574-100G
tert-Butylochlorodimetylosilan
tert-Butylochlorodimetylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 87…90 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Numer MDL: MFCD00000501
Numer CAS: 18162-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-042-4