Drukuj
tert-Butylochlorodimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
8.18642.0025EA 365 PLN
8.18642.0025 8.18642.0100 8.18642.0010
tert-Butylochlorodimetylosilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
tert-Butylochlorodimetylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 87…90 °C
Gęstość: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000501
Numer CAS: 18162-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-042-4
Jednostka: 2925
ADR: 4.1 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 87 - 90 °C
Molar Mass 150.72 g/mol
Boiling Point 125 °C
Flash Point 22 °C
Synonyms tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Hill Formula C6H15ClSi
Chemical Formula (CH3)3CSi(CH3)2Cl