Drukuj
tert-Butylochlorodimetylosilan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A13064.22 A13064.06 A13064.14
A13064.22EA 3140 PLN
A13064.22 A13064.06 A13064.14
tert-Butylochlorodimetylosilan ≥97%
tert-Butylochlorodimetylosilan
Formuła: C₆H₁₅ClSi
Temp. Wrzenia: 124…126 °C
Temp. topnienia: 86…89 °C
Gęstość: 0,81
Temp. Zapłonu: 22 °C (72 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000501
Numer CAS: 18162-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 242-042-4
ADR: 4.1,II