tert-Butylochlorodimetylosilan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
183930050
183930250
183931000
183935000
ACRO183930050EA
202
PLN
ACRO183930050
ACRO183930250
ACRO183931000
ACRO183935000
tert-Butylochlorodimetylosilan 98%
tert-Butylochlorodimetylosilan
Formuła:
C₆H₁₅ClSi Temp. Wrzenia: 125 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 85…91 °C Gęstość: 0,87 g/cm³ Temp. Zapłonu: 22 °C |
Numer MDL:
MFCD00000501 Numer CAS: 18162-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 242-042-4 Jednostka: 2921 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 91 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |