Lead titanate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lead titanium oxide, Lead(II) titanium oxide, Lead(II) titanate, Lead titanate (IV), Lead titanate
35671.18
35671.30
35671.18EA
752
PLN
35671.18
35671.30
Lead titanate ≥99.9% (metals basis)
Lead titanate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-00-3
Molecular Formula: PbTiO3
Formula Weight: 303.09
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 7.520
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011159
Formuła:
O₃PbTi MW: 303.08 g/mol Temp. topnienia: 1120 Gęstość: 7.520 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011159 Numer CAS: 12060-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 235-038-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 II |