Lead titanate ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14139.22
14139.36
14139.A3
14139.22EA
400
PLN
14139.22
14139.36
14139.A3
Lead titanate ≥99.5%
Lead titanate
Purity: 99.5%
CAS No.: 12060-00-3
Molecular Formula: PbTiO3
Formula Weight: 303.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 7.520
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011159
Formuła:
O₃PbTi Temp. topnienia: 1120 °C Gęstość: 7,520 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011159 Numer CAS: 12060-00-3 Numer WE (dawny EINECS): 235-038-9 ADR: 6.1,II |