Drukuj
siarczan ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
254258-10G 254258-50G
SIAL254258-10GEA 443 PLN
SIAL254258-10G SIAL254258-50G
siarczan ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
siarczan ołowiu (II)
Formuła: O₄PbS
Temp. topnienia: 1000 °C
Gęstość: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00011166
Numer CAS: 7446-14-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-198-9
Jednostka: 2291
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05444