Drukuj
Octan wodorotlenek olowiu(II), anhydrous, EMSURE® Sugar_analysis Acc. To Horne, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zasadowy octan olowiawy
MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 373 PLN
1.07414.1000 1.07414.9030
Octan wodorotlenek olowiu(II), anhydrous, EMSURE® Sugar_analysis Acc. To Horne, Supelco®
Octan wodorotlenek olowiu(II)
Formuła: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
MW: 807.72 g/mol
Temp. topnienia: 198…205 °C
Gęstość: 3.58 g/cm3 (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011154
Numer CAS: 51404-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-630-3
Jednostka: 2291
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %