Octan wodorotlenek olowiu(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16763.0E
A16763.36
A16763.0EEA
2340
PLN
A16763.0E
A16763.36
Octan wodorotlenek olowiu(II)
Octan wodorotlenek olowiu(II)
CAS No.: 1335-32-6
Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2
Formula Weight: 807.72
Merck Reference: 14,5419
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00013041
Formuła:
(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011154 Numer CAS: 1335-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-630-3 Jednostka: 1616 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5419 |