Drukuj
piasek morski, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31624-1KG 31624-2.5KG 31624-500G
SIAL31624-1KGEA 713 PLN
SIAL31624-1KG SIAL31624-2.5KG SIAL31624-500G
piasek morski, Sigma-Aldrich®
piasek morski
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4