Drukuj
Krzemionka, ciało szkliste, myte w kwasie, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
18649-1KG 18649-2.5KG 18649-6X1KG 18649-6X2.5KG
SIAL18649-1KGEA 499 PLN
SIAL18649-1KG SIAL18649-2.5KG SIAL18649-6X1KG SIAL18649-6X2.5KG
Krzemionka, ciało szkliste, myte w kwasie, Sigma-Aldrich®
Krzemionka, ciało szkliste
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 60676-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4