piasek, TECHNICAL, industrial, przemywany
Dostawca: VWR Chemicals
27461.298EA
381
PLN
27461.298
27461.360
27461.460
piasek, TECHNICAL, industrial, przemywany
piasek
Formuła:
SiO₂ Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1710 °C Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02100519 Numer CAS: 14808-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility in acid | Max. 1 % |