Drukuj
piasek morski for analysis, oczyszczone kwasem, calcinated, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
1.07712.1000EA 458 PLN
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
piasek morski for analysis, oczyszczone kwasem, calcinated, Supelco®
piasek morski
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: >2200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1713 °C
Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %