Drukuj
piasek morski, extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 321 PLN
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
piasek morski, extra pure, Supelco®
piasek morski
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %