Drukuj
żel krzemionkowy for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 418 PLN
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
żel krzemionkowy for cleaning of platinum crucibles, calcinated, crude, Fluka™
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1710 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4