Drukuj
piasek 40-100 mesh, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
370940010 370940050 370940250 370942500
ACRO370940010EA 477 PLN
ACRO370940010 ACRO370940050 ACRO370940250 ACRO370942500
piasek 40-100 mesh, czysty
piasek
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: 1610 °C
Gęstość: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to grey Crystals
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical