Drukuj
kwarc, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
31623-1KG 31623-250G
SIAL31623-1KGEA 1210 PLN
SIAL31623-1KG SIAL31623-250G
kwarc, Sigma-Aldrich®
kwarc
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1427 °C
Gęstość: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00217788
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM