Piasek kwarcowy, white powder, Purum p.a. >230 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
83340-1KG
83340-5KG
83340-1KGEA
536
PLN
83340-1KG
83340-5KG
Piasek kwarcowy, white powder, Purum p.a. >230 mesh, Fluka™
Piasek kwarcowy
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła:
SiO₂ Temp. Wrzenia: 2,210 °C(1,013 hPa) Temp. topnienia: 1,710 °C Gęstość: 2,650 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Room Temperature |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 14808-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Loss on ignition (900°C) | Max. 0.3 % |
Calcium (Ca) | Max. 200 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 50 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 200 ppm |
Potassium (K) | Max. 500 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 50 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Form | powder |