Drukuj
kwarc, granular_fine zA, washed, calcinated, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
MQ200
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
1.07536.0250EA 196 PLN
1.07536.0250 1.07536.1000 1.07536.5000
kwarc, granular_fine zA, washed, calcinated, Supelco®
kwarc
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1427
Gęstość: 2.622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00217788
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM