Drukuj
tlenek ołowiu (II, IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Minium, Orange lead
M-Clarity™ quality level = MQ200
241547-100G 241547-500G
SIAL241547-100GEA 150 PLN
SIAL241547-100G SIAL241547-500G
tlenek ołowiu (II, IV), Sigma-Aldrich®
tlenek ołowiu (II, IV)
Formuła: Pb₃O₄
MW: 685.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 2682
Temp. topnienia: 830
Gęstość: 9.1 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00078491
Numer CAS: 1314-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-235-6
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,05449