Drukuj
tlenek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 546 PLN
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
tlenek ołowiu (II), Sigma-Aldrich®
tlenek ołowiu (II)
Formuła: PbO
Temp. Wrzenia: 1470 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 888 °C
Gęstość: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011164
Numer CAS: 1317-36-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-267-0
Jednostka: 2291
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,05431