Drukuj
Trisiarczan diindu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
57151-10G 57151-50G
SIAL57151-10GEA 796 PLN
SIAL57151-10G SIAL57151-50G
Trisiarczan diindu, Sigma-Aldrich®
Trisiarczan diindu
Formuła: O₁₂In₂S₃
Temp. topnienia: 585 °C
Gęstość: 3,438 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011059
Numer CAS: 13464-82-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-689-1
Klasyfikacja Merck : 13,04978