Siarczan glinu hydrat 98.0-102% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum(III) sulphate xhydrate
36294.30
36294.A1
36294.30EA
390
PLN
36294.30
36294.A1
Siarczan glinu hydrat 98.0-102% ACS
Siarczan glinu hydrat
Purity: 98.0-102%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x≈14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formuła:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O MW: 366.21 g/mol Gęstość: 1.61 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149136 Numer CAS: 17927-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0 Klasyfikacja Merck : 14,366 |