Siarczan glinu hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum(III) sulphate xhydrate
12362.36
12362.A1
12362.A7
12362.36EA
347
PLN
12362.36
12362.A1
12362.A7
Siarczan glinu hydrat ≥97%
Siarczan glinu hydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 17927-65-0
Molecular Formula: Al2(SO4)3.xH2O (x~14-18)
Formula Weight: 342.15(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.61
pH: 3.5
Merck Reference: 14,366
MDL No.: MFCD00149136
Formuła:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O MW: 366.21 g/mol Gęstość: 1.61 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149136 Numer CAS: 17927-65-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0 |