Triselenek digalu(III) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gallium (III) selenide
45572.03
45572.06
45572.03EA
567
PLN
45572.03
45572.06
Triselenek digalu(III) ≥99.99% (metals basis)
Triselenek digalu(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-24-7
Molecular Formula: Ga2Se3
Formula Weight: 376.33
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016103
Formuła:
Ga₂Se₃ Temp. topnienia: 1010…1030 °C Gęstość: 4,92 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016103 Numer CAS: 12024-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 234-693-8 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |