Antymonek galu(III) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12933.03
12933.06
12933.03EA
603
PLN
12933.03
12933.06
Antymonek galu(III) ≥99.99% (metals basis)
Antymonek galu(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-03-8
Molecular Formula: GaSb
Formula Weight: 191.47
Physical Form: 6mm & down Pieces
Odour: Odourless
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016101
Formuła:
GaSb MW: 191.48 g/mol Temp. topnienia: 710 °C Gęstość: 5.5…5.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016101 Numer CAS: 12064-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 235-058-8 Jednostka: 1549 ADR: 6.1 III |