Siarczek indu(III) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diindium trisulphide, Indium trisulphide
45563.04
45563.09
45563.18
45563.04EA
800
PLN
45563.04
45563.09
45563.18
Siarczek indu(III) ≥99.999% (metals basis)
Siarczek indu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 12030-24-9
Molecular Formula: In2S3
Formula Weight: 325.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011061
Formuła:
In₂S₃ MW: 325.84 g/mol Temp. topnienia: 1050 °C Gęstość: 4.89 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011061 Numer CAS: 12030-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 234-742-3 |