Trisiarczek digalu(III) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gallium (III) sulphide
41538.03
41538.06
41538.03EA
714
PLN
41538.03
41538.06
Trisiarczek digalu(III) ≥99.999% (metals basis)
Trisiarczek digalu(III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Formuła:
Ga₂S₃ MW: 235.64 g/mol Temp. topnienia: 1255 °C Gęstość: 3.77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016106 Numer CAS: 12024-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-692-2 Jednostka: 3260 ADR: 8 II |