Trisiarczek digalu(III) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gallium (III) sulphide
13387.04
13387.09
13387.02
13387.04EA
1200
PLN
13387.04
13387.09
13387.02
Trisiarczek digalu(III) ≥99.99% (metals basis)
Trisiarczek digalu(III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-22-5
Molecular Formula: Ga2S3, may contain small amount of oxide
Formula Weight: 235.63
Physical Form: Powder
Density: 3.77
Melting Point: 1255°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016106
Formuła:
Ga₂S₃ Temp. topnienia: 1255 °C Gęstość: 3,77 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016106 Numer CAS: 12024-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 234-692-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |