Siarczek glinu 99+% (metals basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99+%
CAS No.: 1302-81-4
Molecular Formula: Al2S3
Formula Weight: 150.16
Physical Form: 0.64cm (0.25in) & down pieces
Density: 2.02
Appearance: Pale gray
Odour: Like rotten eggs
Melting Point: 1100°
Merck Reference: 14,367
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00014162
Formuła:
Al₂S₃ Temp. Wrzenia: 1500 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1100 °C Gęstość: 2,02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014162 Numer CAS: 1302-81-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-109-0 Jednostka: 3134 ADR: 4.3,III Klasyfikacja Merck : 14,367 |