Indium phosphide 99% (metals basis), polycrystalline lumps 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15509.03
A15509.06
A15509.03EA
567
PLN
A15509.03
A15509.06
Indium phosphide 99% (metals basis), polycrystalline lumps 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Indium phosphide
Purity: 99.99%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formuła:
InP Temp. topnienia: 1070 °C Gęstość: 4,81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016153 Numer CAS: 22398-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-959-5 Klasyfikacja Merck : 14,4953 |