Indium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36283.03
36283.06
36283.03EA
1580
PLN
36283.03
36283.06
Indium phosphide ≥99.999% (metals basis)
Indium phosphide
Purity: 99.999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: 6mm & Down
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formuła:
InP Temp. topnienia: 1070 °C Gęstość: 4,81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016153 Numer CAS: 22398-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-959-5 Klasyfikacja Merck : 14,4953 |