Indium phosphide ≥99.9999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13974.06
13974.03
13974.06EA
7260
PLN
13974.06
13974.03
Indium phosphide ≥99.9999% (metals basis)
Indium phosphide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Physical Form: Pieces
Density: 4.81
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formuła:
InP Temp. topnienia: 1070 °C Gęstość: 4,81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016153 Numer CAS: 22398-80-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-959-5 Klasyfikacja Merck : 14,4953 |